Merck
Z777092
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Zenix®-C SEC-300 Gelfiltrations-Säule, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
5,000-1,250,000
Hersteller/Markenname
Sepax 233300-7830
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Die gebundene Phase in Zenix-C SEC-Säulen ist polarer als die bei Zenix-Säulen verwendete hydrophile Phase, sodass die Zenix-C-Säulen besser für die Gelfiltrationsanalyse von stärker hydrophoben Biopolymeren, wie z. B. Membranproteinen und pegylierten Antikörpern, geeignet sind. Sowohl Zenix-C als auch Zenix-Säulen beruhen auf denselben hocheffizienten 3-μm-Partikeln und jede Produktreihe ist in derselben großen Auswahl an Porengrößen erhältlich, um die Porengröße dem hydrodynamischen Radius des jeweiligen Biopolymers optimal anzupassen.
Zenix-Benutzerhandbuch
Anwendung
  • Quantitative analysis of nine types of virus-like particles in human papilloma virus bulk by size-exclusion chromatography: This study conducted a quantitative analysis of nine types of virus-like particles (VLPs) in human papilloma virus (HPV) bulk using size-exclusion chromatography (SEC). The Zenix-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 m mu m, was utilized to achieve high-resolution separation of the VLPs. The application of this gel filtration column enabled accurate and reproducible quantification of the VLPs, which is crucial for the quality control of HPV vaccines. The research highlights the effectiveness of the Zenix-C SEC-300 column in biopharmaceutical analysis and quality assurance (Long et al., 2021).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)