55078
Upchurch biokompatibler Vorsäulenfilter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
HOCHDRUCK-INLINE-FILTER, 2μm,
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Porengröße
2.0 μm
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Artikel
Erkennen und Beheben häufiger Probleme bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) zur Wiederherstellung der Säulenleistung.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.