Wichtige Dokumente
Y0002255
Sulindac für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulindac, (Z)-5-Fluor-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)-benzyliden]-inden-3-essigsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
sulindac
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
InChIKey
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)