Y0002208
Epinastin für die Systemeignung A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Epinastin -hydrochlorid, 9,13b-Dihydro-1H-dibenz[cf]imidazo[1,5-a]azepin -hydrochlorid, WAL-801Cl
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
epinastine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
InChIKey
VKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)