Wichtige Dokumente
H3159
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HD2, Anti-KDAC2, Anti-RPD3, Anti-YAF1
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 55 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested, human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 50 μg using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from human HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- in immunoblotting and dot blot
- in immunoprecipitation
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in chromatin immunoprecipitation(ChiP)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)