Y0002161
Nomegestrolacetat für Identifizierung und Assay CRS
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nomegestrol-acetat, 17-Acetoxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-dien-3,20-dion, NOMAc, Org 10486-0
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
megesterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
IIVBFTNIGYRNQY-YQLZSBIMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)