Wichtige Dokumente
PHR2119
Norgestimate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Norgestimate, (17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000725
traceable to USP 1471914
API-Familie
norgestimate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N\O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)