Y0002156
Exemestan für die Peakidentifizierung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Exemestan, 6-Methylenandrosta-1,4-dien-3,17-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
exemestane
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
InChIKey
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)