Y0002118
Benzydamin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)-propoxy]-1H-indazol, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]-oxy]-1-propanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
benzydamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
InChIKey
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)