Y0001722
Rosuvastatin Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S,5R,6E)-7-[4-(4-Fluorphenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl-(methylsulfonyl)-amino]-pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-ensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rosuvastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)