Wichtige Dokumente
Y0002100
Nilotinib für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)-phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-amino]-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nilotinib
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)NC(=O)c3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)[n]2cnc(c2)C
InChI
1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
InChIKey
HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 1
Zielorgane
Liver,Kidney,gallbladder
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)