Merck
SU860196
Supelco
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Synonym(e):
Short thread 2in1 universal vial kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Septumdicke
1.0 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 9 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)