Merck
Z278416
Sigma-Aldrich
Heat transfer block
Three bowl-shaped recesses
Größe auswählen
1 EA
CHF 64.60
CHF 64.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 64.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.43
CHF 64.60
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 3 x flasks
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9594-16
Ace Glass 959416
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumblocks mit ausgezeichneter Wärmeübertragung; beeinflussen die Magnetrührer nicht. Als Ersatz für Glas-Sandbäder bei Microscale-Experimenten. Zum Aufsatz auf Magnetrührer.
für 3 und 5mL dünnwandige Fläschchen und 5, 10 und 25mL-Rundkolben, einem geraden 20mm Loch, einem tiefen runden Loch für 10mm-Reagenzgläser und einer Thermometerbohrung: 8.9 x 8.9cm; 1.9cm dick
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)