Merck
SU860157
Supelco
Schraubdeckel (offen), 9-mm-Gewinde, mit Liner
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septumdicke
1.0 mm
Fitting
for 9 mm short thread
Allgemeine Beschreibung
Fertig zusammengesetzter 9 mm Polypropylen-Lochdeckel mit Septum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)