Merck
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Synonym(e):
Certified PP caps with septa, 100-pack
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 9 mm
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is product 29315-U composed of silicone or styrene butadiene rubber?
    1 answer
    1. The product 29315-U is silicone-based.