Merck
SU860113
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Synonym(e):
Snap Cap Vial Closures
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
Kappengröße
11 mm
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Durchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)