Merck
24886-U
Supelco
Septen, Barriere, 100er-Packung
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
barrier (silicone bonded to aluminum)
Beschreibung
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
18 mm
Durchm. × Dicke
18 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)