Merck
24883
Supelco
Septen, Barriere, 100er-Packung
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
barrier (silicone bonded to aluminum)
Beschreibung
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
250 °C temp. limit
AD
11 mm
Durchm. × Dicke
11 mm × 0.060 in.
Kompatibilität
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)