Merck
SU860093
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Synonym(e):
Snap ring vial caps
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
Beschreibung
snap cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polyethylene snap cap
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Fitting
thread for 11 mm (snap ring)
Kompatibilität
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)