Merck
27423
Supelco
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Schnappringgefäß, 100μL, Polypropylen, 100 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
natural polypropylene vial
Beschreibung
with molded conical insert
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.1 mL
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Anwendung
Autoklavierbar und leicht zu pflegen. In einem Fläschchen lager- und verschließbar.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)