854974
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
- SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
- 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
- SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
- 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)