Merck
508438
Supelco
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
clear glass vial
round bottom
Beschreibung
beveled finish
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with PerkinElmer
Anwendung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)