Merck
SAAR7221120
Xylene
univAR
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
Molekulargewicht:
106.17
UNSPSC-Code:
12191501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR7221120LC)
pkg of 25 L (SAAR7221120ME)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
24 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)