Merck
SAAR5885124
Schwefelsäure
95-99%, univAR
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352322
Dampfdichte
<0.3 (25 °C, vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 146 °C)
Produktlinie
univAR
Assay
95-99%
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
bp
~290 °C (lit.)
Dichte
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)