Merck
SAAR5825700
di-Natriumtetraborat-Decahydrat
univAR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7 · 10H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5825700EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)