Merck
SAAR5824000
Natriumnitrat
univAR
Synonym(e):
Chilesalpeter
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NaNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824000EM)
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)