Merck
SAAR5822700
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat
uniLAB
Synonym(e):
4-Phenylamino-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Diphenylamin-4-sulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChIKey
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)