Merck
SAAR5043900
Kaliumphthalat, einbasisch
univAR
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HOOCC6H4COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL-Nummer:
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)