Merck
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenolblau
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H10Br4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
669.96
Beilstein:
61698
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
product name
Bromphenolblau, Sulton Form,
Verpackung
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChIKey
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For laboratory use only
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)