Merck
SAAR1123300
Ammoniumhydrogendifluorid
uniLAB
Synonym(e):
Ammoniumbifluorid, Ätzpulver
About This Item
Lineare Formel:
NH4HF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChIKey
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)