Merck
PHL89663
trans-Ferulasäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-4-Hydroxy-3-methoxy-zimtsäure
Größe auswählen
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
1570363
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChIKey
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Hydroxyzimtsäure kommt in Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis vor. Antioxidans.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica cinnamomum hedera humulus melissa mentha salvia sambucus thymus zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)