Merck
PHL89558
Aloin A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Aloin, 1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl-9(10H)-anthracenon, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenon, Aloin A, Barbaloin
Größe auswählen
10 MG
CHF 257.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 257.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.39
Beilstein:
6077558
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChIKey
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Abführende Wirkung von Barbaloin auf Ratten erfordert eine Aktivierung durch Eubacterium sp. Strain BAR oder ähnliche intestinale Anaerobier, vermutlich durch die Umwandlung zu Aloe-Emodinanthron.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. Hhi I want to the precise assay of this Aloin A . I want to quantify my product to in ppm  not grater than or equal to 97% but precise value 
    1 answer
    1. The purity assay details are provided on the certificate of analysis. This document can be found on the website under the documentation section.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/phl89558#product-documentation