Merck
PHL89518
Allantoin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Ureido-hydantoin, Glyoxyldiureid
Größe auswählen
100 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 212.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.12
Beilstein:
102364
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChIKey
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Purin-Metabolit des Harnsäure-Stoffwechselwegs. Harnsäure reagiert auch mit freien Radikalen zu Allantoin, daher könnte Allantoin zu einem nützlichen Biomarker für oxidativen Stress werden.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)