Merck
PHL86260
Isomeranzin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-oxobutyl)-2H-1-benzopyran-2-on, Isoaurapten, Isomerancin, Isomerazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(CC(C(C)C)=O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-9(2)12(16)8-11-13(18-3)6-4-10-5-7-14(17)19-15(10)11/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChIKey
OMOYQLRHKFGVGN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)