Merck
PHL84216
Glucoraphasatin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Methylthio-3-butenylglucosinolat Kaliumsalz
Größe auswählen
5 MG
CHF 429.00
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 429.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20KNO9S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.58
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 429.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\SC)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S3.K/c1-23-5-3-2-4-8(13-22-25(18,19)20)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+;/m1./s1
InChIKey
BESKBSFFDYIJJG-TVJNHMDTSA-M
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)