Merck
PHL84207
Deacetylasperulosidsäure-methylester
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6α-Hydroxygeniposid, Methyl-deactylasperulosidat
Größe auswählen
10 MG
CHF 463.00
CHF 463.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 463.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)OC
InChIKey
WSGPLSDARZNMCW-FCVLBCLDSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)