Merck
PHL83491
Deacetylasperulosidsäure
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
CHF 694.00
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 694.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)O
InChI
1S/C16H22O11/c17-2-5-1-7(19)10-6(14(23)24)4-25-15(9(5)10)27-16-13(22)12(21)11(20)8(3-18)26-16/h1,4,7-13,15-22H,2-3H2,(H,23,24)/t7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
InChIKey
ZVXWFPTVHBWJOU-YYFGDFGFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)