Merck
PHL84178
Grayanotoxin I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Acetylandromedol, Andromedotoxin, Rhodotoxin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.52
UNSPSC-Code:
41116107
Das Produkt PHL84178 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H36O7/c1-11(23)29-17-12-6-7-13-20(5,27)14-8-15(24)18(2,3)22(14,28)16(25)9-21(13,17)10-19(12,4)26/h12-17,24-28H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
NXCYBYJXCJWMRY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)