Wichtige Dokumente
PHL83900
Rehmanniosid A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H32O15/c22-3-7-11(25)13(27)15(29)19(33-7)32-4-8-12(26)14(28)16(30)20(34-8)35-18-9-6(1-2-31-18)10(24)17-21(9,5-23)36-17/h1-2,6-20,22-30H,3-5H2/t6-,7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-/m0/s1
InChIKey
DTNSOISBYQKHCS-QMGZOMNVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)