Merck
PHL83531
Phellodendrinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-Methylcoreximinchlorid
Größe auswählen
10 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 510.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.86
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[N+]21([C@@H](Cc4c(cc(c(c4)O)OC)C2)c3c(cc(c(c3)[O-])OC)CC1)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21?;/m0./s1
InChIKey
DGLDSNPMIYUWGN-OOJQBDKLSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)