Fortfahren mit
P8489
Protopine hydrochloride
≥98%, solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 424.00
CHF 360.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
228-196-5
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
CHF 360.40
ListenpreisCHF 424.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1
InChI
1S/C20H19NO5.ClH/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17;/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3;1H
InChI key
NWNVDSJZGYDVQW-UHFFFAOYSA-N
General description
Protopine is a celandine alkaloid[1] and a bioactive compound associated with the plant families including fumariaceae, berberidaceae[2] and papaveraceae.[3] It is metabolized by demethylenation in the presence of the cytochrome enzymes cytochrome P450 family 2 subfamily d polypeptide 1 (CYP2D1) and cytochrome P450 family 2 subfamily c polypeptide 11 (CYP2C11).[2]
Application
Protopine hydrochloride may be used in the calibration curve preparation for the quantification of alkaloids from Fumaria capreolata using liquid chromatography coupled to diode array detection and electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-DAD-MS) and tandem mass spectrometry(MS/MS).[4] It may also be used as an alkaloid in cytotoxicity and permeability studies carcinogenic cell lines.[1]
Biochem/physiol Actions
Protopine hydrochloride is a Ca2+ channel blocker and antiplatelet agent.
Protopine possesses anti-parasitic, antimicrobial and anti-inflammatory property.[2] It mediates mitotic arrest by favoring tubulin polymerization.[1] Protopine elicits anti-invasive effects in breast cancer tumor progression.[3]. It also provides protection against oxidative stress-induced cell death.[5]
Disclaimer
Protect from light.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UC126PHL89546324693
Protopin phyproof® Reference Substance
PHL89546
Protopin
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)