Merck
PHL83524
Mahanimbin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-3,11-Dihydro-3,5-dimethyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)-pyrano[3,2-a]carbazol
Größe auswählen
10 MG
CHF 840.00
CHF 840.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 840.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 840.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
CC(C)=CCCC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)O1
InChI
1S/C23H25NO/c1-15(2)8-7-12-23(4)13-11-18-21-19(14-16(3)22(18)25-23)17-9-5-6-10-20(17)24-21/h5-6,8-11,13-14,24H,7,12H2,1-4H3
InChIKey
HTNVFUBCWIYPJN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)