Merck
PHL83250
β-Glucogallin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1-O-Galloyl-β-D-Glucose, β-D-Glucopyranose-1-(3,4,5-trihydroxybenzoat), β-Glucogallin, 1-O-Galloyl-β-D-glucopyranose
Größe auswählen
10 MG
CHF 1’030.00
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 1’030.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’030.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
InChIKey
GDVRUDXLQBVIKP-HQHREHCSSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)