Merck
PHL82541
(-)-Fenchon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1R)-(−)-Fenchon, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanon, (−)-Fenchon, (1R)-1,3,3-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-on
Größe auswählen
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2042710
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-6 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChIKey
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
151.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)