PHL82481
Aurapten
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Aurapten, 7-Geranyloxy-cumarin, 7-{[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-oxy}-2H-1-benzopyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+
InChIKey
RSDDHGSKLOSQFK-RVDMUPIBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)