Merck
PHL80477
5-Hydroxy-L-Tryptophan
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
50 MG
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 261.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.22
Beilstein:
88200
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.4850 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)