399698
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Synonym(e):
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4847
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
acidic solutions: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChIKey
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable