Merck
PHL80333
Citropten
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5,7-Dimethoxycumarin, Citropten, Limettin
Größe auswählen
25 MG
CHF 357.00
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 357.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 357.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
146-149 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)