Wichtige Dokumente
N12482
Metsulfuron-Methyl
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 100 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. N-12482-100MG
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)
InChIKey
RSMUVYRMZCOLBH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)