Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
NIST1950
Metaboliten im menschlichen Plasma
NIST® SRM® 1950
Synonym(e):
Metaboliten aus menschlichem Plasma
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 5 x 1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Anwendung(en)
clinical research
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Es wurde in Zusammenarbeit vom Institute of Standards and Technology (NIST) und den National Institutes of Health (NIH), National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) entwickelt. Analysen für die Wertzuweisungen wurden vom NIST und den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Atlanta, GA, USA) durchgeführt. Alle zertifizierten und Referenzwerte, mit Ausnahme des Vitamin D-Bindungsproteins, basieren auf der Übereinstimmung der Ergebnisse von NIST-Verfahren und vom CDC, sofern verfügbar. Der Referenzwert für das Vitamin D-Bindungsprotein basiert auf der Übereinstimmung der Ergebnisse eines NIST-Verfahrens und eines Verfahrens der University of Washington.
SRM 1950 _SDS
SRM 1950_CERT
Anwendung
Der Standard wird wie folgt verwendet:
- Ermittlung der Genauigkeit der Bestimmung von Vitamin D in Humanserum durch Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)[1]
- Bestimmung des Profils der ungebundenen freien Fettsäuren in Humanplasma[2]
- Bestimmung der C24-Gallensäuren in Humanserum und Urinproben mit Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS)[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Eine Einheit von SRM 1950 besteht aus fünf Flaschen mit je etwa 1,0 ml Plasma
- Die entsprechenden Unsicherheiten werden im 95-%-Konfidenzintervall angegeben
- Informationen zu Produktbeschreibung, Entsorgung und Transport sind im beiliegenden MSDS verfügbar
- Das beigefügte NIST-Zertifikat enthält Details zu Verfallsdatum, Warnhinweise für Anwender, Anweisungen zur richtigen Lagerung und Verwendung, Herstellung und Analyse des RM
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
What are the compounds and their level present in the NIST1950 (Metabolites in human plasma)
1 answer-
The composition information for this product can be found on NIST certification. Please review the certificate of analysis for this standard: https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1950.pdf.